Learn More
(1S,2R)-2-Amino-1,2-difeniletanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.30€ - 131.00€
CAS | 23364-44-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H15NO |
Peso molecular (g/mol) | 213.28 |
Número MDL | MFCD00074959 |
Clave InChI | GEJJWYZZKKKSEV-KGLIPLIRSA-N |
Sinónimo | 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-+-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenyl-ethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol, pubchem5988, gejjwyzzkkksev-kgliplirsa, 1s,2r-2-amino-1,2-di phenyl ethanol, 1r,2s-1-amino-1,2-diphenyl-2-ethanol;, 1s,2r-+-erythro-2-amino-1,2-diphenylethanol, racemic-1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol |
PubChem CID | 719822 |
Nombre IUPAC | (1S,2R)-2-amino-1,2-difeniletanol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10344172
|
Thermo Scientific
368410010 |
1 g | Frasco de vidrio |
40.30€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10039051
|
Thermo Scientific Acros
368410050 |
5 g | Frasco de vidrio |
131.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
23364-44-5 | |
213.28 | |
GEJJWYZZKKKSEV-KGLIPLIRSA-N | |
719822 | |
C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)N |
C14H15NO | |
MFCD00074959 | |
1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-+-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenyl-ethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol, pubchem5988, gejjwyzzkkksev-kgliplirsa, 1s,2r-2-amino-1,2-di phenyl ethanol, 1r,2s-1-amino-1,2-diphenyl-2-ethanol;, 1s,2r-+-erythro-2-amino-1,2-diphenylethanol, racemic-1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol | |
(1S,2R)-2-amino-1,2-difeniletanol |
Especificaciones
(1S, 2R)-2-Amino-1, 2-diphenylethanol | |
23364-44-5 | |
100.0 | |
Blanco a beige | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00074959 | |
1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-+-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenyl-ethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol, pubchem5988, gejjwyzzkkksev-kgliplirsa, 1s,2r-2-amino-1,2-di phenyl ethanol, 1r,2s-1-amino-1,2-diphenyl-2-ethanol;, 1s,2r-+-erythro-2-amino-1,2-diphenylethanol, racemic-1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol | |
GEJJWYZZKKKSEV-KGLIPLIRSA-N | |
(1S,2R)-2-amino-1,2-difeniletanol | |
719822 | |
98% |
99% | |
97.5 | |
142°C to 144°C | |
Auténtico | |
C14H15NO | |
13, IV, 2150 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform | |
C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)N | |
213.28 | |
213.28 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- (1S,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.