Learn More
Diamina de (1S,2S)-(-)-N,N'-dimetil-1,2-difenil-1,2-etano, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10257460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10257460 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10257460
Marca: Thermo Scientific Acros 294672500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 70749-06-3 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-(-)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
Nombre de nota 99%
CAS 70749-06-3
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48.0°C to 51.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H20N2
Número MDL MFCD00216956
Cantidad 250 mg
Condición de rotación específica − 49.50 (20.00°C c=2,MeOH)
Rotación específica − 49.50
Sinónimo 1s,2s-n1,n2-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, 1s,2s-2-methylamino-1,2-diphenylethyl methylamine, 1,2-ethanediamine,n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-, 1s,2s, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-, 1s,2s, 1s,2s-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, methyl 1s,2s-2-methylamino-1,2-diphenylethyl amine, 1s,2s-n,n inverted exclamation marka-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, 1s,2s-n,n inverted exclamation marka-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
Clave InChI BTHYVQUNQHWNLS-HOTGVXAUSA-N
SMILES CNC(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)NC
Nombre IUPAC (1S,2S)-N,N'-dimetil-1,2-difeniletano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 240.35
PubChem CID 7019384
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.35
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (1S,2S)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.