Learn More
(1S,4R)-2-Azabiciclo[2.2.1]heptan-3-ona, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 10498162
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
CAS 134003-03-5
Clave InChI UIVLZOWDXYXITH-UHNVWZDZSA-N
Sinónimo 1s,4r-2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1s,4r, 1s,4r-2-aza-bicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1beta,4beta-2-azabicyclo 2.2.1 heptane-3-one
PubChem CID 2734523
Nombre IUPAC (1R,4S)-3-azabiciclo[2.2.1]heptan-2-ona
SMILES C1CC2CC1C(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,4R)-2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Punto de fusión 76.2°C
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 97.5% min.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H9NO
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 111.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.14
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Polvo cristalino