Learn More
(1S,4R)-2-Azabiciclo[2.2.1]heptan-3-ona, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
74.90€ - 1597.90€
CAS | 134003-03-5 |
---|---|
Clave InChI | UIVLZOWDXYXITH-UHNVWZDZSA-N |
Sinónimo | 1s,4r-2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1s,4r, 1s,4r-2-aza-bicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1beta,4beta-2-azabicyclo 2.2.1 heptane-3-one |
PubChem CID | 2734523 |
Nombre IUPAC | (1R,4S)-3-azabiciclo[2.2.1]heptan-2-ona |
SMILES | C1CC2CC1C(=O)N2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10109991
|
Thermo Scientific Acros
362222500 |
250 mg | Frasco de vidrio |
74.90€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10498162
|
Thermo Scientific Acros
362220010 |
1 g | Frasco de vidrio | N/A | |||||
11966621
|
Thermo Scientific Acros
362220050 |
5 g | Glass bottle | N/A | |||||
Descripción
134003-03-5 | |
1s,4r-2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1s,4r, 1s,4r-2-aza-bicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1beta,4beta-2-azabicyclo 2.2.1 heptane-3-one | |
(1R,4S)-3-azabiciclo[2.2.1]heptan-2-ona |
UIVLZOWDXYXITH-UHNVWZDZSA-N | |
2734523 | |
C1CC2CC1C(=O)N2 |
Especificaciones
(1S,4R)-2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-3-one | |
76.2°C | |
97.5% min. | |
94% min. (GC) | |
1s,4r-2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1s,4r, 1s,4r-2-aza-bicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1beta,4beta-2-azabicyclo 2.2.1 heptane-3-one | |
C1CC2CC1C(=O)N2 | |
111.14 | |
111.14 | |
Polvo cristalino |
134003-03-5 | |
Blanco a amarillo | |
Auténtico | |
C6H9NO | |
UIVLZOWDXYXITH-UHNVWZDZSA-N | |
(1R,4S)-3-azabiciclo[2.2.1]heptan-2-ona | |
2734523 | |
95%,98% ee |
RUO – Research Use Only