Learn More
DiscoverX PathHunter™ eXpress TRHR Total GPCR Internalization Assay
Código de producto. 17374069
Encompass
Click to view available options
Cantidad:
1000 dp (10 x 96-pocillos)
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 17374069
Marca: DiscoverX 930949E3CP5L
The PathHunter™ eXpress TRHR Total GPCR Internalization Assay measures TRHR (GPCR) internalization via early-endosome localization. eXpress kits contain all assay materials: cells, reagents, and plates.
The PathHunter™ TRHR Total GPCR internalization eXpress kit provides an easy to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) affecting GPCR activation and internalization. This kit assesses ligand (e.g. TRH) based internalization of TRHR via detection of localization to the early endosome. This product uses EFC technology. The included cells overexpress EA-tagged TRHR and a PK-tagged early endosome protein. Upon ligand-induced receptor activation, resulting internalization of the TRHR receptor to the early endosome leads to production of EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.
Especificaciones
Entrada del ensayo Total Internalization
Para utilizar con (aplicación) Assay-Ready eXpress Kits
Agonista primario TRH
Cantidad 1000 dp (10 x 96-pocillos)
Entrada diana TRHR
Línea de células U2OS
Objetivo TRHR
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.