Learn More
Ácido 2-(1,2-bencisoxazol-3-il)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(1, 2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 5 g |
Nombre IUPAC | ácido 2-(1,2-benzoxazol-3-il)acético |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |