Learn More
Ácido 2-(1,2-bencisoxazol-3-il)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10425902
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
CAS 4865-84-3
Fórmula molecular C9H6NO3
Peso molecular (g/mol) 176.15
Número MDL MFCD02180388
Clave InChI BVSIAYQIMUUCRW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-1,2-benzisoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzisoxazole-3-acetic acid, 1,2-benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl acetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzoxazol-3-ylacetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl ethanoic acid, nvu, zlchem 388
PubChem CID 301729
SMILES [O-]C(=O)CC1=NOC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1, 2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 2-(1,2-benzoxazol-3-il)acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 97%