Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol-4-ilmetanol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10632635
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
10632635 5 g 5 g
10266702 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 10632635
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC09609DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175609-19-5
Fórmula molecular C7H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 150.14
Número MDL MFCD04115376
Clave InChI OKDMFOBEJCALFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxymethylbenzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-ylmethanol, 4-hydroxymethyl-benzo c 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole-4-methanol, 1,2,3-benzoxadiazol-4-ylmethanol, benzo c 1,2,5-oxadiazol-4-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2795215
Nombre IUPAC 2,1,3-benzoxadiazol-4-ilmetanol
SMILES OCC1=CC=CC2=NON=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14
Porcentaje de pureza 97%