Learn More
Cloruro de 2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10101162
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10101162 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10101162
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC09603DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 1, 3-Benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
CAS 114322-14-4
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H3ClN2O3S
Cantidad 1 g
Sinónimo benzofurazan-4-sulfonyl chloride, benzofurazan-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, acmc-20echy, pubchem5461, 4-chlorosulphonylbenzofurazan, benzofurazan4-sulfonyl chloride
Clave InChI SIYWVPMYOGMRDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 218.611
PubChem CID 2735446
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.62
Porcentaje de pureza 97%