missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(1,3-oxazol-5-il)anilina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(1, 3-Oxazol-5-yl)aniline |
% mín. CAS | 89.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Cantidad | 5 g |
Sinónimo | 2-1,3-oxazol-5-yl aniline, 2-5-oxazolyl aniline, 2-oxazol-5-yl aniline, benzenamine, 2-5-oxazolyl, 2-oxazol-5-yl phenylamine, benzenamine,2-5-oxazolyl, 5-2-aminophenyl-1,3-oxazole, 2-1,3-oxazol-5-yl phenylamine |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.18 |
Porcentaje de pureza | 90% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'