Learn More
2-(1,4-Diazepan-1-il)nicotinonitrilo, ≥95 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10671873
2-(1,4-Diazepan-1-il)nicotinonitrilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10671873
250 mg, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Código de producto. 10671873
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00102CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 352018-97-4
Fórmula molecular C11H14N4
Peso molecular (g/mol) 202.261
Número MDL MFCD03086210
Clave InChI KQOHMUWBQXSUAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1,4-diazepan-1-yl nicotinonitrile, 2-1,4-diazepan-1-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,2-hexahydro-1h-1,4-diazepin-1-yl, 2-homopiperazin-1-yl nicotinonitrile, 2-1,4 diazepan-1-yl-nicotinonitrile, 2-1,4-diazaperhydroepinyl pyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 2779669
Nombre IUPAC 2-(1,4-diazepan-1-il)piridina-3-carbonitrilo
SMILES C1CNCCN(C1)C2=C(C=CC=N2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1, 4-Diazepan-1-yl)nicotinonitrile
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 95%
Título del producto
2-(1,4-Diazepan-1-il)nicotinonitrilo, ≥95 %, Thermo Scientific™ >