Learn More
{2-[1-Metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il]fenil}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10411894
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10411894 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10021974 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10411894
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC62109CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 892502-29-3
Fórmula molecular C12H11F3N2O
Peso molecular (g/mol) 256.228
Número MDL MFCD09817511
Clave InChI HLMRFDCLSUXVQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanol, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl phenyl methanol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-5-yl phenyl methan-1-ol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229659
Nombre IUPAC [2-[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]fenil]metanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material {2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.23
Porcentaje de pureza 97%