Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 2 en 1, rosca corta de 9 mm
Código de producto. 15124649 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Color del tapón:
Azul
Negro
Transparente
Precortados:
No
Sí
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15124649
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND9
  • 9mm
  • Vidrio
  • Transparente
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Polipropileno
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Precortados Sí
Volumen (métrico) < 1,85/ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 32 mm
Tamaño del tapón 9-425
Marking Spot No