Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
Marca:  Fisherbrand™ 11 24 1696
66.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12570186
  • 74.65€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • ND9
  • 9mm
  • Vidrio
  • Transparente
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Polipropileno
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Ámbar
Vidrio
< 1,85/ml
Polipropileno
32 mm
Sí
Silicona/PTFE
11,6 mm
Sí
100
Tapón de rosca
9-425