Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
47.77 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
Descripción
- ND9
- 9mm
- Vidrio
- Transparente
- Tapón de rosca
- Orificio central
- Polipropileno
- Silicona/PTFE
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Azul | |
Ámbar | |
Vidrio | |
< 1,85/ml | |
Polipropileno | |
32 mm | |
9-425 |
Silicona/PTFE | |
11,6 mm | |
No | |
100 | |
Tapón de rosca | |
1ª clase hidrolítica | |
Sí |