Learn More
2,2,2-Trifluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11494130
2,2,2-Trifluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494130
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11494130
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11403.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 434-45-7
Fórmula molecular C8H5F3O
Peso molecular (g/mol) 174.122
Número MDL MFCD00000420
Clave InChI KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
PubChem CID 9905
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-feniletanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroacetophenone
Punto de fusión -40°C
Densidad 1.24
Punto de ebullición 165°C to 166°C
Temperatura de inflamación 42°C (108°F)
Índice de refracción 1.4595
Cantidad 5 g
Número UN UN1224
Beilstein 1866286
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0430225 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/12/2023 Catalog NumberA11403.14,A11403.22,A11403.06
Número de lote10153680 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11403.14,A11403.22,A11403.06
Número de loteGBFA018658 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11403.14,A11403.22,A11403.06
Número de lote10218185 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11403.14,A11403.22,A11403.06
Número de lote10200511 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11403.14,A11403.22,A11403.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,2,2-Trifluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >