Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Descripción
It is employed as a halogenated solvent in electrospray liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como disolvente halogenado en la cromatografía de líquidos por electropulverización.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger de cargas electrostáticas y mantener alejado de fuentes de ignición.
Se emplea como disolvente halogenado en la cromatografía de líquidos por electropulverización.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger de cargas electrostáticas y mantener alejado de fuentes de ignición.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol |
Densidad | 1.596 |
Punto de ebullición | 95°C to 97°C |
Temperatura de inflamación | 25°C (77°F) |
Fórmula lineal | CF3CF2CF2CH2OH |
Índice de refracción | 1.3 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN1987 |
Beilstein | 1761907 |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |