Learn More
2,2,4-trimetilpentano, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 2, 4-Trimethylpentane |
Punto de fusión | -107.0°C |
% mín. CAS | 99.4 |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 0.6900g/mL |
Punto de ebullición | 98.0°C to 99.0°C |
Cantidad | 2.5 L |
Temperatura de inflamación | −12°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465585 | Certificado de análisis | 26/08/2024 | 265440025,265440010,265440250 |
A0461394 | Certificado de análisis | 12/04/2024 | 265440025,265440010,265440250 |
A0455055 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 265440025,265440010,265440250 |
A0450507 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 265440025,265440010,265440250 |
A0449376 | Certificado de análisis | 17/01/2023 | 265440025,265440010,265440250 |
Seguridad y manipulación
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P331-NO provocar el vómito.