Learn More
2,2,4-trimetilpentano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11428637
2,2,4-trimetilpentano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428637
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11428637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19756.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
El 2,2,4-trimetilpentano se utiliza como disolvente en análisis de espectrofotometría y en síntesis orgánica. Debido a su elevado número de octano antidetonante, se emplea ampliamente como combustible de referencia estándar para las clasificaciones de octanaje. Actúa como aditivo en la destilación azeotrópica, además de como diluyente. Participa como ayudas de procesamiento en el sector del petróleo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2,4-trimetilpentano se utiliza como disolvente en análisis de espectrofotometría y en síntesis orgánica. Debido a su elevado número de octano antidetonante, se emplea ampliamente como combustible de referencia estándar para las clasificaciones de octanaje. Actúa como aditivo en la destilación azeotrópica, además de como diluyente. Participa como ayudas de procesamiento en el sector del petróleo.
Solubilidad
Miscible con benceno, tolueno, xileno, cloroformo, éter, disulfuro de carbono, tetracloruro de carbono, DMF, acetona, heptano y aceites. No miscible con agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de ignición. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-84-1
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.232
Número MDL MFCD00008943
Clave InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetilpentano
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4-Trimethylpentane
Punto de fusión -107°C
Densidad 0.692
Punto de ebullición 98°C to 99°C
Temperatura de inflamación −7°C (19°F)
Olor Nearly Odorless
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Índice de refracción 1.391
Cantidad 500 mL
Número UN UN1262
Beilstein 1696876
Índice Merck 14,5193
Información de solubilidad Miscible with benzene,toluene,xylene,chloroform,ether,carbon disulfide,carbon tetrachloride,DMF,acetone,heptane,and oils. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2414078 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog NumberA19756.AP,A19756.0F
Número de lote2409100 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/10/2024 Catalog NumberA19756.AP,A19756.0F
Número de lote10251680 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA19756.AP,A19756.0F
Número de lote2489209 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/04/2024 Catalog NumberA19756.AP,A19756.0F
Número de lote2376564 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/01/2024 Catalog NumberA19756.AP,A19756.0F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,2,4-Trimethylpentane
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
2,2,4-trimetilpentano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >