Learn More
2,2,4-trimetilpentano, certificado AR de análisis, Fisher Chemical Código de producto.: 10509400
2,2,4-trimetilpentano, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10509400
1 l, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 l
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10509400
Marca: Fisher Chemical T/3601/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS 540-84-1
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.232
Número MDL 8943
Clave InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isooctano, isobutiltrimetilmetano, pentano, 2,2,4-trimetil, iso-octano, 2,4,4-trimetilpentano, 2,2 ,4-trimetilpentano, i-octano, isobutiltrimetiletano, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetilpentano
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Punto de fusión -107 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 98 °C
Cantidad 1 l
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 51 mbar a 20 °C
Viscosidad 0.51 mPaS a 22 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23 g/mol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2524828 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2025 Catalog NumberT/3601/17Z,T/3601/15X,T/3601/25,T/3601/17,T/3601/15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Título del producto
2,2,4-trimetilpentano, certificado AR de análisis, Fisher Chemical >