Learn More
2,2':6',2''-terpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2,2′;6′,2″-terpiridina se utiliza ampliamente en el campo de la química supramolecular, que se utiliza para la fabricación de gradillas, escaleras y rejillas, helicados, catenanos y dendrímeros. Desempeña un papel importante como ligando en la química de la coordinación. Sus complejos se emplean en la oxidación de alcoholes, la carbonilación de compuestos aromáticos y como moléculas de unión al oxígeno. Se utilizaron ligandos funcionalizados de terpiridina en semiconductores y paneles solares. Forma complejos de quelato con europio(III) y terbio(III), que se utilizan en el etiquetado de proteínas.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
2,2′;6′,2″-terpiridina se utiliza ampliamente en el campo de la química supramolecular, que se utiliza para la fabricación de gradillas, escaleras y rejillas, helicados, catenanos y dendrímeros. Desempeña un papel importante como ligando en la química de la coordinación. Sus complejos se emplean en la oxidación de alcoholes, la carbonilación de compuestos aromáticos y como moléculas de unión al oxígeno. Se utilizaron ligandos funcionalizados de terpiridina en semiconductores y paneles solares. Forma complejos de quelato con europio(III) y terbio(III), que se utilizan en el etiquetado de proteínas.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,2':6',2''-Terpyridine |
Punto de fusión | 89°C to 92°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.97 |
Olor | Odorless |
Cantidad | 0.25 g |
Número UN | UN2811 |
Información de solubilidad | Soluble in most organic solvents. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.28 |
Porcentaje de pureza | 97% |