Learn More
2,2':6',2''-terpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11412010
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
1148-79-4
C15H11N3
233.27
MFCD00006213
DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
2,2':6',2-terpyridine, tripyridyl, tripyridine, 2,6-bis 2-pyridyl pyridine, terpy, terpyridine, 2,2',2-terpyridine, 2,2',2-terpyridyl, 2,2',2-tripyridyl, 2,2',2-tripyridine
70848
CHEBI:245199
2,6-dipiridin-2-ilpiridina
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC(=N1)C1=CC=CC=N1
1148-79-4
C15H11N3
233.27
MFCD00006213
DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
2,2':6',2-terpyridine, tripyridyl, tripyridine, 2,6-bis 2-pyridyl pyridine, terpy, terpyridine, 2,2',2-terpyridine, 2,2',2-terpyridyl, 2,2',2-tripyridyl, 2,2',2-tripyridine
70848
CHEBI:245199
2,6-dipiridin-2-ilpiridina
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC(=N1)C1=CC=CC=N1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2,2′;6′,2″-terpiridina se utiliza ampliamente en el campo de la química supramolecular, que se utiliza para la fabricación de gradillas, escaleras y rejillas, helicados, catenanos y dendrímeros. Desempeña un papel importante como ligando en la química de la coordinación. Sus complejos se emplean en la oxidación de alcoholes, la carbonilación de compuestos aromáticos y como moléculas de unión al oxígeno. Se utilizaron ligandos funcionalizados de terpiridina en semiconductores y paneles solares. Forma complejos de quelato con europio(III) y terbio(III), que se utilizan en el etiquetado de proteínas.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 2':6', 2''-Terpyridine
Punto de fusión 89°C to 92°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Soluble in most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.28
Porcentaje de pureza 97%