Learn More
Sal de diamonio 2,2'-Azino-bis(ácido 3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460447
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15460447 1 g 1 g
15470447 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15460447
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65535.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Sustrato cromogénico para ensayos de peroxidasa
Chromogenic substrate for peroxidase assays.2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt is widely utilized as a peroxidase substrate suitable for use in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures. It plays an important role in the food industry to measure the antioxidant capacities of foods. It is used to observe the reaction kinetics of specific enzymes and involved in glucose estimating reagent in blood serum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Sustrato cromogénico para ensayos de peroxidasa. La sal de diamonio 2,2′-Azino-bis(3-etilbenztiazolina-6-ácido sulfónico) se utiliza mucho como sustrato de peroxidasa adecuado para su uso en procedimientos de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA). Desempeña un papel importante en el sector alimentario para medir las capacidades antioxidantes de los alimentos. Se utiliza para observar la cinética de reacción de enzimas específicas y participa en el reactivo de estimación de glucosa en suero sanguíneo.
Solubilidad
Disolver en agua a 50 mg/ml. La solución puede ser ligeramente turbia.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30931-67-0
Fórmula molecular C18H24N6O6S4
Peso molecular (g/mol) 548.67
Número MDL MFCD00010404,MFCD00010404
Clave InChI OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Sinónimo ammonium 2,2'-hydrazine-1,2-diylidene bis 3-ethyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole-6-sulfonate
PubChem CID 91884754
Nombre IUPAC diazano;3-etil-2-[(E)-(3-etil-6-sulfonato-1,3-benzotiazol-2-iliden)hidracinilideno]-1,3-benzotiazol-6-sulfonato
SMILES [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt
Color Verde
Cantidad 1 g
Beilstein 7329461
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Dissolve in water at 50mg/ml. Solution may be slightly hazy.
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.68
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt