Learn More
2,2'-Bipiridina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402448
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Reagent for iron determinations.2,2'-bipyridine acts as a bidentate chelating ligand which form complexes with transition metal ions and shows antifungal, antibacterial and antiviral activity. It is used for the colorimetric determination of iron as well as oxidation reduction indicators to confirm the presence of ferrous ion in soils. It forms complexes with ruthenium and platinum, exhibit intense luminescence, which may have practical applications. Copper(I) bipyridine complexes involved in the oxidation of alcohols under aerobic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para determinaciones de hierro. La 2,2′-bipiridina actúa como ligando quelante bidentado que forma complejos con iones metálicos de transición y muestra actividad antifúngica, antibacteriana y antiviral. Se utiliza para la determinación colorimétrica del hierro y como indicadores de reducción de la oxidación para confirmar la presencia de iones ferrosos en los suelos. Forma complejos con rutenio y platino, exhibe luminiscencia intensa, que puede tener aplicaciones prácticas. Complejos de bipiridina de cobre(I) que participan en la oxidación de alcoholes en condiciones aerobias.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos y ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Conservar lejos de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 366-18-7
Fórmula molecular C10H8N2
Peso molecular (g/mol) 156.19
Número MDL MFCD00006212
Clave InChI ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Bipyridine
Punto de fusión 70°C
Punto de ebullición 272°C to 273°C
Temperatura de inflamación 121°C (249°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 113089
Índice Merck 14,3347
Información de solubilidad Soluble in organic solvents and slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 2-piridina-2-ilpiridina
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.19
Porcentaje de pureza ≥99%