Learn More
2,2'-bipiridilo, ≥ 99,0 % (NT), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15661430 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 15661430
Marca: Honeywell-Fluka 144545G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Indicador redox, para la determinación espectrofotométrica de Fe, ≥ 99,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 366-18-7
Fórmula molecular C10H8N2
Peso molecular (g/mol) 156.19
Número MDL MFCD00006212
Clave InChI ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
Nombre IUPAC 2-piridina-2-ilpiridina
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2′-Bipyridyl
Punto de fusión 69°C to 71°C
Punto de ebullición 273°C
Número UN UN2811
Beilstein 113089
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (NT)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g