Learn More
2,2'-Bipirimidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
2,2'-Bipyrimidine is used in the preparation of 5-bromo-[2,2']bipyrimidinyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2′-bipirimidina se utiliza en la preparación de 5-bromo-[2,2′]bipirimidinil.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La 2,2′-bipirimidina se utiliza en la preparación de 5-bromo-[2,2′]bipirimidinil.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,2'-Bipyrimidine |
Punto de fusión | 110°C to 116°C |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 607396 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
Nombre IUPAC | 2,2'-bipyrimidine |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.16 |
Porcentaje de pureza | 96% |