Learn More
2,2-Bis(hidroximetil)-2,2',2″-nitrilotrietanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10434955 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
10434955 500 g 500 g
10134130 100 g 100 g
10791935 2.5 kg 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10434955
Marca: Thermo Scientific Acros 163825000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6976-37-0
Fórmula molecular C8H19NO5
Peso molecular (g/mol) 209.24
Número MDL MFCD00002853
Clave InChI OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Nombre de nota 98%
Absorbancia (0.1M in H2O)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 103.0°C to 104.0°C
Color Blanco a marrón
Pérdida por secado 0.2% max. (80°C, 5 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.