Learn More
Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propiónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid is used in the synthesis and characterization studies of polyurethane dispersion modified with polymethylsiloxane (Si-PUD) and its nanocomposites incorporated with clays1.2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid based dendrimers have potent applications as delivery systems for potent anticancer drugs such as cisplatin and doxorubicin, as well as agents for both boron neutron capture therapy and photodynamic therapy Simple derivatives of this acid have been used to construct dendritic architectures via the click azide-acetylene cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble en acetona (ligeramente), metanol y agua. Insoluble en benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid |
Punto de fusión | 187°C to 191°C |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 1756385 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Índice Merck | 14,3253 |
Información de solubilidad | Soluble in acetone (slightly),methanol,and water. Insoluble in benzene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.13 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y26K063 | Certificado de análisis | 02/12/2024 | L14014.22,L14014.36 |
A0419630 | Certificado de análisis | 10/11/2022 | L14014.22,L14014.36 |
A0419112 | Certificado de análisis | 13/10/2022 | L14014.22,L14014.36 |
10157955 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | L14014.22,L14014.36 |
10165497 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | L14014.22,L14014.36 |
Seguridad y manipulación
- 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid