missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 2-(2-bromofenil)benzimidazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15444176
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1053659-26-9
Fórmula molecular C14H9BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 317.14
Número MDL MFCD11656167
Clave InChI VDQXOCQBIBFAIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-bromophenyl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-2-bromophenyl-1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 2-2-bromophenyl benzimidazole-5-carboxylic acid, 2-2-bromophenyl-1h-benzimidazole-6-carboxylic acid, 2-2-bromophenyl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, technical grade
PubChem CID 43349242
SMILES OC(=O)C1=CC=C2N=C(NC2=C1)C1=CC=CC=C1Br

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-(2-Bromophenyl)benzimidazole-5-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Beilstein 23490987
Nombre IUPAC 2-(2-bromophenyl)-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.14
Porcentaje de pureza 97%
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Ácido 2-(2-bromofenil)benzimidazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado