Learn More
Ácido 2,2-di-n-propilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,2-Di-n-propylacetic acid |
Punto de ebullición | 219°C to 220°C |
Temperatura de inflamación | 126°C (258°F) |
Olor | Weak, Characteristic |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3265 |
Beilstein | 1750447 |
Índice Merck | 14,9913 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.21 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 2,2-di-n-propilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido