Learn More
2,2'-Dibromobifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062253
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13029-09-9
Fórmula molecular C12H8Br2
Peso molecular (g/mol) 312.01
Número MDL MFCD00093707
Clave InChI DRKHIWKXLZCAKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-dibromobiphenyl, 2,2'-dibromo-1,1'-biphenyl, o,o'-dibromobiphenyl, 1-bromo-2-2-bromophenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo, unii-gsl06p6p2l, biphenyl, 2,2'-dibromo, gsl06p6p2l, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo-9ci, biphenyl,2'-dibromo
PubChem CID 83060
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(2-bromofenil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CC=C2Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2'-Dibromobiphenyl
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79°C to 83°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2'-Dibromobiphenyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.