Learn More
Ácido 2,2-difluorociclopropanocarboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid derivative (i.e. 2,2-difluorocyclopropanecarbonyl chloride) is used in Friedel-Crafts reactions with various arenes to prepare aryl 2,2-difluorocyclopropyl ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El derivado del ácido 2,2-difluorociclopropanocarboxílico (es decir, cloruro de 2,2-difluorociclopropanocarbonilo) se utiliza en las reacciones de Friedel-Crafts con varios arenos para preparar aril 2,2-difluorociclopropil cetonas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El derivado del ácido 2,2-difluorociclopropanocarboxílico (es decir, cloruro de 2,2-difluorociclopropanocarbonilo) se utiliza en las reacciones de Friedel-Crafts con varios arenos para preparar aril 2,2-difluorociclopropil cetonas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid |
Punto de fusión | 55°C to 60°C |
Punto de ebullición | 70°C (7 mmHg) |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN3261 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.07 |
Porcentaje de pureza | 95% |