Learn More
2,2'-Dihidroxibifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414130
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11414130
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14800.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1806-29-7 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
2,2'-Dihydroxybiphenyl, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2′-dihidroxibifenilo es una importante materia prima y un intermediario que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1806-29-7
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00002210
Clave InChI IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-biphenol, 1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 2,2'-dihydroxybiphenyl, biphenyl-2,2'-diol, o,o'-diphenol, o,o'-biphenol, o-dihydroxydiphenyl, o,o'-dihydroxybiphenyl, 2,2'-biphenyldiol, 2,2'-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 15731
ChEBI CHEBI:28970
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dihydroxybiphenyl
Punto de fusión 107°C to 111°C
Densidad 1.34
Punto de ebullición 314°C to 316°C
Temperatura de inflamación 154°C (309°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1638363
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxifenil)fenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2'-Dihydroxybiphenyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: [1,1-Biphenyl]-2,2-diol
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.