Learn More
2,2-Dimetil-1,3-propanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494120
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
Used for protection of carbonyl groups as 4,4-dimethyl-1,3-dioxanes, often preferred to the more usual 1,3-dioxolanes due to easier separation and greater stability, for protection of carbonyl group of 4-bromo-2-propanone using p-toluenesulfonic acid in the presence of triethyl orthoformate. It is used in the synthesis of polyesters, paints, lubricants, and plasticizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la protección de los grupos carbonilo como 4,4-dimetil-1,3-dioxanos; a menudo se prefiere a los 1,3-dioxolanos más habituales, debido a una separación más fácil y a una mayor estabilidad, para la protección del grupo carbonilo de la 4-bromo-2-propanona mediante ácido p-toluenosulfónico en presencia de ortoformato de trietilo. Se utiliza en la síntesis de poliésteres, pinturas, lubricantes y plastificadores.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-30-7
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00004685
Clave InChI SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neopentyl glycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dimethylolpropane, neopentylene glycol, neopentanediol, neopentylglycol, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl, neol, hydroxypivalyl alcohol, dimethyltrimethylene glycol
PubChem CID 31344
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropano-1,3-diol
SMILES CC(C)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Punto de fusión 125°C to 130°C
Densidad 1.042
Punto de ebullición 210°C to 212°C
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Olor Mild
Cantidad 250 g
Beilstein 605291
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,6458
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol