Learn More
2,2-Dimetil-3-pentanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethyl-3-pentanol |
| Punto de fusión | -5°C |
| Densidad | 0.825 |
| Punto de ebullición | 131°C to 132°C |
| Temperatura de inflamación | 38°C (100°F) |
| Índice de refracción | 1.423 |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN1987 |
| Beilstein | 1731777 |
| Sinónimo | 2,2-dimethyl-3-pentanol, 3-pentanol, 2,2-dimethyl, 3-pentanol,2-dimethyl, 3-pentanol,2,2-dimethyl, dsstox_cid_12813, dsstox_rid_79039, dsstox_gsid_32813, hmsvxzjwpviviv-uhfffaoysa, 3-pentanol, 2,2-dimethyl-8ci 9ci |
| Mostrar más |