Learn More
2,2-Dimetil-4-pentenal, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nombre del producto químico o material | 2, 2-Dimethyl-4-pentenal |
CAS | 5497-67-6 |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.8250g/mL |
Punto de ebullición | 124.0°C to 125.0°C |
Temperatura de inflamación | 18°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,2-Dimethyl-4-pentenal, stabilized
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.