Learn More
2,2'-Dipiridilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 g
25 GR
500 g
Código de producto. 11936291
Marca: Thermo Scientific Acros 117505000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 366-18-7 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 366-18-7
Fórmula molecular C10H8N2
Peso molecular (g/mol) 156.19
Número MDL MFCD00006212
Clave InChI ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
Nombre IUPAC 2-piridina-2-ilpiridina
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2'-Dipyridyl
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69.0°C to 72.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 272.0°C to 273.0°C
Temperatura de inflamación 121°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Número UN 2811
Beilstein 23,199
Fieser 16,25
Índice Merck 15,1241
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble (5.5g/L 22°C). Other solubilities: very soluble in ethanol (500g/L 25°C), ether,, benzene, chloroform and petroleum ether
Viscosidad 1.51 mm2/s (90°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino