Learn More
2,2'-Dipiridil disulfuro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
2,2'-Dipyridyl disulfide is a useful reagent for determination of sulfhydryl groups, preparation of amino acid active esters and the thio esters of phosphoric acid. It acts as a peptide coupling reagent and as an oxidizing agent. It is also used for the activation of glycosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El disulfuro de 2,2′-dipiridil es un reactivo útil para la determinación de grupos sulfhidrilo, la preparación de ésteres activos de aminoácidos y los tio-ésteres de ácido fosfórico. Actúa como un reactivo de acoplamiento de péptidos y como un agente oxidante. También se utiliza para la activación de glucósidos.
Solubilidad
Soluble en agua, benceno, tetrahidrofurano, diclorometano, acetonitrilo y dimetiformamida.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes y metales.
El disulfuro de 2,2′-dipiridil es un reactivo útil para la determinación de grupos sulfhidrilo, la preparación de ésteres activos de aminoácidos y los tio-ésteres de ácido fosfórico. Actúa como un reactivo de acoplamiento de péptidos y como un agente oxidante. También se utiliza para la activación de glucósidos.
Solubilidad
Soluble en agua, benceno, tetrahidrofurano, diclorometano, acetonitrilo y dimetiformamida.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes y metales.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,2'-Dipyridyl disulfide |
Punto de fusión | 56°C to 59°C |
Temperatura de inflamación | 210°C (410°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 154629 |
Información de solubilidad | Soluble in water,benzene,tetrahydrofuran,dichloromethane,acetonitrile and dimethyformamide. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.32 |
Porcentaje de pureza | 98% |