Learn More
2',3',4',5',6'-Pentametil-2-fenilacetofenona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418775
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
15418775 1 g 1 g
15428775 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 15418775
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34080.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147834-57-9
Fórmula molecular C19H22O
Peso molecular (g/mol) 266.384
Número MDL MFCD00052403
Clave InChI CFSAHKOFVAHZDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl-2-phenylethan-1-one, 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl-2-phenylethanone, ethanone,1-pentamethylphenyl-2-phenyl-9ci, 1-pentamethylphenyl-2-phenylethanone, acmc-20n5au, maybridge1_002825, 1-pentamethylphenyl-2-phenylethan-1-one, 2',3',4',5',6'-pentamethyl-2-phenylacetophenone
PubChem CID 2776715
Nombre IUPAC 1-(2,3,4,5,6-pentametilfenil)-2-feniletanona
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C(=O)CC2=CC=CC=C2)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
Punto de fusión 133°C to 135°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.38
Porcentaje de pureza 95%