missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,4-Trimetil-3-pentanol, 98 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11449706
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3054-92-0
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.231
Número MDL MFCD00048319
Clave InChI PLSMHHUFDLYURK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4-trimethyl-3-pentanol, 1,1-diisopropylethanol, 3-pentanol, 2,3,4-trimethyl, diisopropylmethylcarbinol, unii-e7oyt9fj8f, e7oyt9fj8f, fema no. 3903, 2,3,4-trimethyl-3-pentanol fhfi, acmc-1cqn4, 2,3,4-trimethyl-pentan-3-ol
PubChem CID 520484
Nombre IUPAC 2,3,4-Trimetilpentan-3-ol
SMILES CC(C)C(C)(C(C)C)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trimethyl-3-pentanol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'