missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,5-Tri-o-bencil-D-arabinofuranosa, Thermo Scientific Chemicals

54.25€ - 254.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 37776-25-3
Fórmula molecular C26H28O5
Peso molecular (g/mol) 420.505
Número MDL MFCD00080813
Clave InChI NAQUAXSCBJPECG-DYXQDRAXSA-N
Sinónimo 2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofurannose, 3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, d-ribose,2,3,5-tris-o-phenylmethyl, 2-o,3-o,5-o-tribenzyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tris-o-phenylmethyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-alpha/beta-d-arabinofuranose, 3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol
PubChem CID 11058881
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-3,4-bis(fenilmetoxi)-5-(fenilmeximetil)oxolan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15488289
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66792.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15498289
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66792.06
5 g
254.00€
5 g
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

37776-25-3
420.505
NAQUAXSCBJPECG-DYXQDRAXSA-N
11058881
C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
C26H28O5
MFCD00080813
2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofurannose, 3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, d-ribose,2,3,5-tris-o-phenylmethyl, 2-o,3-o,5-o-tribenzyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tris-o-phenylmethyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-alpha/beta-d-arabinofuranose, 3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol
(3S,4R,5R)-3,4-bis(fenilmetoxi)-5-(fenilmeximetil)oxolan-2-ol

Especificaciones

2,3,5-Tri-O-benzyl-D-arabinofuranose
Blanco
MFCD00080813
NAQUAXSCBJPECG-DYXQDRAXSA-N
(3S,4R,5R)-3,4-bis(fenilmetoxi)-5-(fenilmeximetil)oxolan-2-ol
11058881
Polvo
37776-25-3
C26H28O5
2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofurannose, 3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, d-ribose,2,3,5-tris-o-phenylmethyl, 2-o,3-o,5-o-tribenzyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tris-o-phenylmethyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-alpha/beta-d-arabinofuranose, 3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol
C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
420.505
420.5
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

missing translation for 'tsca' : No

Recommended Storage : Temperaturas ambientes

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

RUO - Para uso exclusivo en investigación