Learn More
2,3,5-Trimetilfenol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5-Trimethylphenol |
| Punto de fusión | 92°C to 95°C |
| Punto de ebullición | 230°C to 231°C |
| Olor | Phenol-like |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2430 |
| Beilstein | 2042210 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.2 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |