Learn More
Cloruro de 2,3,5-trifenil-2H-tetrazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484213
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11484213 250 g 250 g
11464213 10 g 10 g
11474213 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11484213
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10870.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Cloruro de 2,3,5-trifenil-2H-tetrazolio, 98 %, C19H15ClN4, número CAS 298-96-4, cloruro de trifeniltetrazolio, cloruro de tetrazolio, urocheck, rojo de tetrazolio, cloruro de tetrazolio, uroscreen, rojo de tetrazolio, vitastain, cloruro de 2,3,5-trilfeniltetrazolio, cloruro de 2,3,5-trifenil-2h-tetrazolio
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride is used as a redox indicator. It is also used in biochemical experiments, especially to indicate cellular respiration. It is employed in autopsy pathology to assist identification of post-mortem myocardial infarctions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,3,5-trifenil-2H-tetrazolio se utiliza como indicador redox. También se utiliza en experimentos bioquímicos, especialmente para indicar la respiración celular. Se emplea en la patología de autopsias para ayudar a identificar infartos miocárdicos post mortem.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y acetona. Insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 298-96-4
Fórmula molecular C19H15ClN4
Peso molecular (g/mol) 334.81
Número MDL MFCD00011963
Clave InChI PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
Nombre IUPAC 2,3,5-trifeniltetrazol-2-io;cloruro
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 250 g
Beilstein 3923356
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,9744
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and acetone. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.81
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride