Learn More
2,3,5-Trifeniltetrazolio, técnico, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Descripción
C19H15ClN4, número CAS-298-96-4, 2,3,5-cloruro de trifeniltetrazolio, cloruro de trifeniltetrazolio, cloruro de 2,3,5-trifenil-2h-tetrazolio, cloruro de tetrazolio, tetrazolio rojo, cloruro de tetrazolio, uroscreen, urocheck, vitastain, 25 g, CHEBI:78019, blanco, 334,81 g/mol
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 235°C |
Color | Blanco |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.81g/mol |
Forma física | Sólido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
2,3,5-Trifeniltetrazolio, técnico, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido