Learn More
2,3,6-Trimetilfenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446958
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2,3,6-Trimethylphenol is used as intermediate for synthetic vitamin E. It is used for manufacturing 2, 3, 5-Trimethylhydroquinone. It is used as intermediate for antioxidants and plastics. It is used as a comonomer for the modification of polyphenylene oxide resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3,6-trimetilfenol se utiliza como intermedio para la vitamina E sintética. Se utiliza para la fabricación de 2, 3, 5-trimetilhidroquinona. Se utiliza como intermedio para los antioxidantes y los plásticos. Se utiliza como comonómero para la modificación de resinas de polióxido de fenileno.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2416-94-6
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.19
Número MDL MFCD00002229
Clave InChI QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxypseudocumene, phenol, 2,3,6-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,6-trimethylbenzene, 2,3,6-trimethyl-phenol, unii-05wkl2l5lj, 2,3,6-trimethyl phenol, 05wkl2l5lj, dsstox_cid_2187, dsstox_rid_76518, dsstox_gsid_22187
PubChem CID 17016
Nombre IUPAC 2,3,6-trimetilfenol
SMILES CC1=CC=C(C)C(O)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trimethylphenol
Punto de fusión 59°C to 62°C
Densidad 0.94
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN2430
Beilstein 2042207
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 95%