Learn More
2,3-Diaminofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10401114
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59649-56-8
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00075199
Clave InChI PCAXITAPTVOLGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diaminophenol, phenol, 2,3-diamino, phenol, diamino, zlchem 936, 2,3-diamino-phenol, pubchem2129, acmc-209mex, 2,3-bis azanyl phenol, 2,3-diaminophenol, 3-hydroxy-o-phenylenediamine
PubChem CID 579937
Nombre IUPAC 2,3-diaminofenol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Diaminophenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 161°C to 165°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (NH2)2C6H3OH
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: not soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o granular o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Diaminophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.