Learn More
2,3-Dicloro-1,4-naftoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Use in textiles, as organic catalyst, as chemical intermediate, as additive in dye binders. Also used as an important catalyst to produce 3,3-dichlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como desinfectante de semillas y textiles, catalizador orgánico, intermediario químico, aditivo en aglutinantes de colorantes y agente antiincrustante. También se utiliza para controlar algas verde-azuladas en estanques, lagos y piscinas. Asimismo, se emplea como catalizador importante para producir 3,3-dicloro benzina.
Solubilidad
Soluble en agua (0,008 g/l). Soluble en tolueno caliente casi transparente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Se utiliza como desinfectante de semillas y textiles, catalizador orgánico, intermediario químico, aditivo en aglutinantes de colorantes y agente antiincrustante. También se utiliza para controlar algas verde-azuladas en estanques, lagos y piscinas. Asimismo, se emplea como catalizador importante para producir 3,3-dicloro benzina.
Solubilidad
Soluble en agua (0,008 g/l). Soluble en tolueno caliente casi transparente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone |
Punto de fusión | 193°C to 196°C (sublimation) |
Punto de ebullición | 275°C (2 mmHg) |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 1073511 |
Índice Merck | 14,3045 |
Información de solubilidad | Soluble in water (0.008g/L). Soluble in hot toluene almost transparency. |
Nombre IUPAC | 2,3-dicloronaftaleno-1,4-diona |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.05 |