Learn More
2,3-Dicloro-5,6-diciano-1,4-benzoquinona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone is used as a reagent for oxidative couplings and cyclization reactions and dehydrogenation of alcohols, phenols and steroid ketones. It is also used in the synthesis of 1,2-benzisoxazoles. It is a useful electron-transfer reagent for synthesis of quinolines from imines and alkynes or alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2,3-dicloro-5,6-diciano-1,4-benzoquinona se utiliza como reactivo para los acoplamientos oxidativos, las reacciones de ciclización y la deshidrogenación de alcoholes, fenoles y cetonas esteroides. También se utiliza en la síntesis de 1,2-bencisoxazoles. Es un reactivo de transferencia de electrones útil para la síntesis de quinolinas a partir de iminas y alquinos o alquenos.
Solubilidad
Soluble en benceno, metanol, ácido acético y dioxano. Ligeramente soluble en cloroformo y diclorometano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone |
Punto de fusión | 214°C to 218°C |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN3439 |
Beilstein | 747939 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Índice Merck | 14,3063 |
Información de solubilidad | Soluble in benzene,methanol,acetic acid and dioxane.Slightly soluble in chloroform,,dichloromethane. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.01 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0458809 | Certificado de análisis | 22/02/2024 | A11879.18,A11879.09,A11879.30 |
A0457796 | Certificado de análisis | 19/02/2024 | A11879.18,A11879.09,A11879.30 |
10245527 | Certificado de análisis | 27/01/2023 | A11879.18,A11879.09,A11879.30 |
A0431290 | Certificado de análisis | 03/11/2022 | A11879.18,A11879.09,A11879.30 |
10156501 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A11879.18,A11879.09,A11879.30 |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.