compliance-icons
Anhídrido 2,3-dicloromaleico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15545866
100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 1122-17-4
Fórmula molecular C4Cl2O3
Peso molecular (g/mol) 166.95
Clave InChI AGULWIQIYWWFBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichloromaleic anhydride, 2,3-dichloromaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dichloro, maleic anhydride, dichloro, dichloromaleic acid anhydride, dichloromaleicanhydride, dichlorofuran-2,5-dione, 2,3-dichloromaleic acid anhydride, dichloro-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 2, 3,4-dichloro
PubChem CID 70728
Nombre IUPAC 3,4-diclorofuran-2,5-diona
SMILES C1(=C(C(=O)OC1=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloromaleic anhydride
Punto de fusión 115.0°C to 117.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 100 g
Beilstein 17,434
Fieser 04,135; 05,195
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.95
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote345350 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/07/2024 Catalog Number113440050,113441000,11344041,113440250
Número de lote345045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/02/2023 Catalog Number113440050,113441000,11344041,113440250
Número de lote344549 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/04/2021 Catalog Number113440050,113441000,11344041,113440250
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dichloromaleic anhydride, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Anhídrido 2,3-dicloromaleico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >