Learn More
Éster de pinacol de ácido 2,3-dicloropiridina-4-borónico, 95 %
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichloropyridine-4-boronic acid pinacol ester |
Punto de fusión | 83°C to 85°C |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.96 |
Porcentaje de pureza | 95% |